Läs mer
MedChemExpress Meisoindigo
Produktkod. 16466276
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16466276 100 mg
1 options
Produktkod. 16466276 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13680
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Meisoindigo (Dian III), a derivative of Indirubin (HY-N0117), halts the cell cycle at the G0/G1 phase and induces apoptosis in primary acute myeloid leukemia (AML) cells. Meisoindigo exhibits high antitumor activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 276.29 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 97207-47-1
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.08%
Löslighet DMSO : ≥ 51 mg/mL (184.59 mM)
Synonym Dian III∣ N-Methylisoindigotin∣ Natura-α
Mål Apoptosis