Läs mer
Thermo Scientific™ Meisoindigo
Produktkod. 17332501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17332501 100 mg
1 options
Produktkod. 17332501 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 468801000
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Meisoindigo
CAS 97207-47-1
Synonym N-metylisoindigotin; 3-(1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-yliden)-1,3-dihydro-l-metyl-2H-indol-2-on
Kvantitet 100 mg
Smältpunkt 230 °C
Molekylformel C17H12N2O2
Formel vikt 276.29
Fysisk form Kristallint pulver
Färg Orange till mörkröd till brun