Läs mer
MEK inhibitor, MedChemExpress
Beskrivning
MEK inhibitor is a potent MEK inhibitor with antitumor potency.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | MEK inhibitor |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 334951-92-7 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H26N4O2 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (117.23 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=CC(CN(C)C)=C3)/C4=CC=CC=C4)NC |
| Visa mer |