Läs mer
Fisherbrand™ Meker Brännare med NF-anslutning för naturgas
Produktkod. 11705406 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
160 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11705406 160 mm Varje
1 options
Produktkod. 11705406
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställer en utmärkt luft-gasblandning och bättre förbränning.
  • 24 mm diameter brännaröppning
  • 160 mm total höjd
  • Gastillförselreglering med nålventil
  • Nickelpläterat stål för att garantera en stabil och homogen låga
  • Förbrukning 62L/h
  • För användning med naturgas/metan
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Metan, Naturgas
Beskrivning Förbrukning 62L/h
Diameter (metrisk) 24 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Inkluderar NF-kontakt
Antal per förpackning 1 st.