Läs mer
Fisherbrand™ Meker Brännare med Tétine-anslutning, 24 mm öppning
Produktkod. 11719777 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gastyp unitSize
11719777 Naturgas Varje
11729777 Butan, propan, gasol, LPG, Propane Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11719777
Ger en stabil låga och utmärkt luft-gasblandning för överlägsen förbränning.
  • 24 mm diameter brännaröppning
  • 160 mm total höjd
  • Gastillförselreglering med nålventil
  • Nickelpläterat stål för att garantera en stabil och homogen låga
  • För användning med naturgas/metan eller butan/propan
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Naturgas
Beskrivning Förbrukning 62L/h
Diameter (metrisk) 24 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.