Läs mer
Fisherbrand™ Meker Brännare med Tétine-anslutning, 24 mm öppning
Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Meker brännare |
| Gastyp | Butan, propan, gasol, LPG, Propane |
| Beskrivning | Förbrukning 80L/h |
| Diameter (metrisk) | 24 mm |
| Höjd (metrisk) | 160 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |