Läs mer
Fisherbrand™ Meker Brännare, Naturgas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) yttre inlopp:
24 mm
30 mm
Höjd (metrisk):
162 mm
192 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Den hetaste lågtemperaturen för alla naturgasbrännare är mellan 900° och °1000 C vid spetsen av den blå lågan
- Konstruerad med en pressgjuten bas med tungt tryck målad i en blå kemiskt resistent akrylfinish
- Alla brännare testade för flamkvalitet och läckage före packning
- Tester utförs vid standardgastryck för varje specifik gastyp
- Temperaturer beror på nättrycket och gasens kemiska konstruktion som varierar i olika delar av världen
- Standard nättryck för naturgas är 20 millibar
- Ej försedd med luftregulator
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Meker brännare |
| Gastyp | Naturgas |
| Diameter (metrisk) yttre inlopp | 24 mm |
| Höjd (metrisk) | 162 mm |
| Antal per förpackning | 1 st. |