Läs mer
Fisherbrand™ Meker Brännare, Naturgas
Produktkod. 12882154 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) yttre inlopp:
24 mm
30 mm
Höjd (metrisk):
162 mm
192 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) yttre inlopp Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
12882154 30 mm 192 mm Varje
12872154 24 mm 162 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12882154
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 08-02-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrustad med ett perforerat stålhuvud, som avger flera små men mycket heta lågor.
  • Den hetaste lågtemperaturen för alla naturgasbrännare är mellan 900° och °1000 C vid spetsen av den blå lågan
  • Konstruerad med en pressgjuten bas med tungt tryck målad i en blå kemiskt resistent akrylfinish
  • Alla brännare testade för flamkvalitet och läckage före packning
  • Tester utförs vid standardgastryck för varje specifik gastyp
  • Temperaturer beror på nättrycket och gasens kemiska konstruktion som varierar i olika delar av världen
  • Standard nättryck för naturgas är 20 millibar
  • Ej försedd med luftregulator
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Naturgas
Diameter (metrisk) yttre inlopp 30 mm
Höjd (metrisk) 192 mm
Antal per förpackning 1 st.