Läs mer
Fisherbrand™ Meker Brännare, Naturgas
Produktkod. p-8013999 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) yttre inlopp:
24 mm
30 mm
Höjd (metrisk):
162 mm
192 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12882154
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utrustad med ett perforerat stålhuvud, som avger flera små men mycket heta lågor.
  • Den hetaste lågtemperaturen för alla naturgasbrännare är mellan 900° och °1000 C vid spetsen av den blå lågan
  • Konstruerad med en pressgjuten bas med tungt tryck målad i en blå kemiskt resistent akrylfinish
  • Alla brännare testade för flamkvalitet och läckage före packning
  • Tester utförs vid standardgastryck för varje specifik gastyp
  • Temperaturer beror på nättrycket och gasens kemiska konstruktion som varierar i olika delar av världen
  • Standard nättryck för naturgas är 20 millibar
  • Ej försedd med luftregulator
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Naturgas
Diameter (metrisk) yttre inlopp 30 mm
Höjd (metrisk) 192 mm
Antal per förpackning 1 st.