Läs mer
Fisherbrand™ Meker industribrännare med NF-anslutning, 43 mm öppning
Produktkod. 11765406 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Gastyp:
Butan, LPG, Propan
Metan, Naturgas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gastyp Förpackningsstorlek
11765406 Butan, LPG, Propan Varje
11745406 Metan, Naturgas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11765406
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt stark låga för intensiv användning.
  • Bred och stabil låga
  • Utmärkt värmeeffekt
  • Hållarhandtag i sidled för säkerhet
  • Brännardiameter 43 mm, total höjd 180 mm
  • Flamstorlek justerbar med 4 utbytbara munstycken
Specifikationer
Produkttyp Industriell brännare, Meker
Gastyp Butan, LPG, Propan
Beskrivning Förbrukning 240L/h
Diameter (metrisk) 43 mm
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar NF-skruvning G 0,5 in-kontakt
Antal per förpackning 1 st.