Läs mer
Fisherbrand™ Meker industribrännare med stoppventil för NF-anslutning, 43 mm öppning
Produktkod. 11775406 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11775406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en extremt stark låga för intensiv användning.
  • Bred och stabil låga
  • Utmärkt värmeeffekt
  • Hållarhandtag i sidled för säkerhet
  • Brännardiameter 43 mm, total höjd 180 mm
  • Flamstorlek justerbar med 4 utbytbara munstycken
Specifikationer
Produkttyp Industriell brännare, Meker
Gastyp Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Beskrivning Förbrukning 240L/h
Diameter (metrisk) 43 mm
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar NF skruvning G 0,5 i kontaktdon, stoppventil
Antal per förpackning 1 st.