Läs mer
Fisherbrand™ Meker industribrännare med stoppventil för Tétine-anslutning, 43 mm öppning
Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industriell brännare, Meker |
| För användning med (utrustning) | Stoppventil, T-pinnekontakt |
| Gastyp | Naturgas, Metan, Natural Gas |
| Beskrivning | Förbrukning 188L/h |
| Diameter (metrisk) | 43 mm |
| Höjd (metrisk) | 180 mm |
| Inkluderar | T-pinnekontakt, stoppventil |
| Antal per förpackning | 1 st. |