Läs mer
Fisherbrand™ Meker industribrännare med stoppventil för Tétine-anslutning, 43 mm öppning
Produktkod. 11769806 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gastyp unitSize
11769806 Butan, propan, gasol, LPG, Propane Varje
11749806 Naturgas, Metan, Natural Gas Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11769806
Ger en extremt stark låga för intensiv användning.
  • Bred och stabil låga
  • Utmärkt värmeeffekt
  • Hållarhandtag i sidled för säkerhet
  • Brännardiameter 43 mm, total höjd 180 mm
  • Flamstorlek justerbar med 4 utbytbara munstycken
Specifikationer
Produkttyp Meker brännare
Gastyp Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Beskrivning Förbrukning 240L/h
Diameter (metrisk) 43 mm
Höjd (metrisk) 180 mm
Inkluderar Stoppventil, T-pinnekontakt
Antal per förpackning 1 st.