Läs mer
Fisherbrand™ Meker säkerhetsbrännare med Tétine-anslutning, 24 mm öppning
Produktkod. p-8571020 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11789777
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med en flambrottsanordning som stänger av gastillförseln till brännaren inom cirka 20 sekunder efter att lågan har släckts.
  • Alla säkerhetsfunktioner finns i brännaren, vilket minskar behovet av elförsörjning
  • Tillverkad i mässing och nickelpläterad
  • Toppen av brännaren försedd med perforerat stålhuvud, som avger flera små men mycket heta lågor
  • Ej försedd med luftregulator
Specifikationer
Produkttyp Meker säkerhetsbrännare
Gastyp Naturgas, Metan, Natural Gas
Material Mässing
Beskrivning Förbrukning 62L/h.
Diameter (metrisk) 24 mm
Höjd (metrisk) 160 mm
Inkluderar T-Tine-kontakt
Antal per förpackning 1 st.