Läs mer
Novus Biologicals™ MEKK2 Overexpression Lysate
Produktkod. 18266771 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18266771 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18266771 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBL112854
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The MEKK2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC223988 and based on accession number NM_669. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens mitogen-activated protein kinase kinase kinase 2 (MAP3K2), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Proteintillstånd Native
For Research Use Only