Läs mer
Melagatran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.51 |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Dry Pack |