Läs mer
Melagatran, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C22H31N5O4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 429.51, 429.52 |
| InChI-nyckel | DKWNMCUOEDMMIN-PKOBYXMFSA-N |
| LEDER | NC(=N)C1=CC=C(CNC(=O)[C@@H]2CCN2C(=O)[C@H](NCC(O)=O)C2CCCCC2)C=C1 |
| IUPAC-namn | 2-{[(1R)-2-[(2S)-2-{[(4-carbamimidoylphenyl)methyl]carbamoyl}azetidin-1-yl]-1-cyclohexyl-2-oxoethyl]amino}acetic acid |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Dry Pack |