Läs mer
Melamin (1,0 mg/10 ml i 84:16 % ACN:H2O), TRC
Produktkod. 30405893
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30405893 5 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30405893 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT15005X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melamine
CAS 108-78-1
Molekylformel C3 H6 N6
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Molekylvikt (g/mol) 126.12
Formel vikt 126.0654
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Melamine 1 mg/mL