Läs mer
Melamin 1,0 mg/ml i dimetylsulfoxid, LoGiCal
Beskrivning
Melamin 1,0 mg/ml i dimetylsulfoxid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melamine |
| CAS | 108-78-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Melamine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C3 H6 N6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9) |
| LEDER | Nc1nc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC-namn | 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin |
| Visa mer |