missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Melamine-13C3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melamine (U-13C3) |
| CAS | 1173022-88-2 |
| Molekylformel | 13C3 H6 N6 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-2,4,6-13C3 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i1+1,2+1,3+1 |
| LEDER | N[13c]1n[13c](N)n[13c](N)n1 |
| IUPAC-namn | (2,4,6-^{13}C_{3})1,3,5-triazine-2,4,6-triamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 129.098 |
| Formel vikt | 129.0755 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?