Läs mer
Melamine-15N3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melamine-15N3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 129.0565 |
| Procent renhet | >95% |