Läs mer
Melamin, 99 %
Produktkod. 10755771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10755771 1 kg Plastflaska 1kg
10765771 5 g Glasflaska 5g
10584584 100 g Plastflaska 100g
10571964 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10755771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125350010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-78-1
Molekylformel C3H6N6
Molekylvikt (g/mol) 126.12
MDL-nummer MFCD00006055
InChI-nyckel JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
LEDER NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melamine
Smältpunkt 354 °C
Färg Vitt
Densitet 1.5730g/mL, 1.573
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Beilstein 26, 245
Merck Index 15, 5880
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 3 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 0,6 g/L i etanol (20 °C), sparsamt löslig i glykol, glycerol, pyridin, olöslig i eter, bensen, koltetraklorid
Formel vikt 126.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Melamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Melamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.