Läs mer
Melamin, 99 %
Produktkod. 11423674
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423674 500 g 500g
11433674 2500 g 2500g
11443674 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423674 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11295.36
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 108-78-1 | C3H6N6 | 126,12 g/mol
Melamin används vid tillverkning av syntetiska hartser såsom melaminharts med formaldehyd, vilket används i högtrycks dekorativa laminat som formica, melaminservis, laminatgolv och torrsuddbara skivor. Den rika kvävehalten resulterade i brandsäkra egenskaper när den blandades med hartser. Det används för att framställa melamincyanurat genom att reagera med cyanursyra. Det används som supermjukgörare för tillverkning av högresistent betong, ljudisolerande material och i polymera rengöringsprodukter som magic eraser. Det är en aktiv komponent i pigmentet gul 150. Dessutom används det också som en kväve- och kolkälla för N-dopade kolnanorör.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Melamin används vid tillverkning av syntetiska hartser såsom melaminharts med formaldehyd, som används i dekorativa högtryckslaminat som formica, melamin serviser, laminatgolv och torrraderingsbrädor. Närvaron med rik kvävehalt resulterade i brandhämmande egenskaper vid blandning med hartser. Det används för att framställa melamincyanurat genom att reagera med cyanursyra. Den kan användas som supermjukgörare för tillverkning av högbeständig betong, ljudisolerande material och i polymera rengöringsprodukter som magiskt suddgummi. Det är en aktiv komponent i pigment gult 150. Vidare används det också som en kväve- och kolkälla för N-dopade kolnanorör.
Löslighet
Något lösligt i vatten, varm alkohol, glycerol, glykol och pyridin. Olösligt i eter, bensen och koltetraklorid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-78-1
Molekylformel C3H6N6
Molekylvikt (g/mol) 126.12
MDL-nummer MFCD00006055
InChI-nyckel JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym melamine, cyanurotriamide, cyanuramide, cyanurotriamine, isomelamine, theoharn, teoharn, triaminotriazine, cyanuric triamide, hicophor pr
PubChem CID 7955
ChEBI CHEBI:27915
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
LEDER NC1=NC(N)=NC(N)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melamine
Smältpunkt ∼350 °C (dekomposition)
Densitet 1.573
Kvantitet 500 g
Beilstein 124341
Merck Index 14,5811
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten, varm alkohol, glycerol, glykol och pyridin. Olöslig i eter, bensen och koltetraklorid.
Formel vikt 126.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.