Läs mer
Melamin, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30318783
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30318783 100 mg
1 options
Produktkod. 30318783 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC14861400100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Melamine
CAS 108-78-1
Analyt- eller komponentnamn Melamine
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C3 H6 N6
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Molekylvikt (g/mol) 126.12
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 126,0654 g/mol