Läs mer
3M™ Melamin golvkuddar, grå/vit
Produktkod. 17198610
Change view
Diameter (metrisk):
330 mm
370 mm
406 mm
432 mm
505 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk)
17198610 406 mm
17178610 330 mm
17188610 370 mm
17138570 432 mm
17138640 505 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17198610 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000062728
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5105.00 SEK
    2701.29 SEK / Paket med 5
    Save 2403.71 SEK
    47% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Speciellt designad för användning på sten, betong, VCT, marmor och andra porösa golvytor. Dessa mycket effektiva kuddar gör lätt arbete av ingrodd smuts och fula skavmärken. Miljömässigt att föredra eftersom inga rengöringstillsatser eller kemikalier krävs.
  • Golvdyna för moderna mikroporösa golvytor som keramik, terrakotta, marmor och betong
  • Rengör det mesta av smuts och märken med enbart vatten, inga rengöringstillsatser eller kemikalier krävs
  • Miljömässigt att föredra
  • Rengör upp till 1000 m 2 för rengöringsmaskiner med en skiva och 10 000 m 2 för skurmaskiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Golvkuddar
Färg Grå, vit
Diameter (metrisk) 406 mm
För användning med (applikation) Rengöring
För användning med (utrustning) Porösa golvytor