Läs mer
VITLAB™ Instrumentbrickor i melaminformaldehyd
Beskrivning
- Vit instrumentbricka
- Hög form
- Rundade hörn
- Monteringslock av PS, beställ separat
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 350 x 250 x 40 mm |
| Färg | Vitt |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |
| Längd (metrisk) | 350 mm |
| Material | Melamin |
| Typ | Instrumentbricka |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| För användning med | Praktisk bricka för instrument, verktyg och känsliga redskap |