Läs mer
VITLAB™ Instrumentbrickor i melaminformaldehyd
Produktkod. 15791996
Change view
Mått (L x B x H):
190 x 150 x 40 mm
290 x 160 x 60 mm
350 x 250 x 40 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) unitSize
15791996 290 x 160 x 60 mm Paket med 5
15781996 350 x 250 x 40 mm Paket med 5
15242619 190 x 150 x 40 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15791996 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 72398
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna praktiska bricka för instrument, verktyg och känsliga redskap. VITLAB™ Instrumentbrickor i melaminformaldehyd är stabila och självbärande med släta ytor som är lätta att rengöra.
  • Vit instrumentbricka
  • Hög form
  • Rundade hörn
  • Monteringslock av PS, beställ separat
Specifikationer
Mått (L x B x H) 290 x 160 x 60 mm
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 60 mm
Längd (metrisk) 290 mm
Material Melamin
Typ Instrumentbricka
Bredd (metrisk) 160 mm
För användning med Praktisk bricka för instrument, verktyg och känsliga redskap