Läs mer
Melamin, LoGiCal
Produktkod. 30458164
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458164 10 mg
1 options
Produktkod. 30458164 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0056.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melamine
CAS 108-78-1
Analyt- eller komponentnamn Melamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C3 H6 N6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine, Metformin Imp. D (EP), Metformin Hydrochloride Impurity D, Metformin Impurity D
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Nc1nc(N)nc(N)n1
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 126.12
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 126,0654 g/mol