Läs mer
Melamine Phosphate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Melamine Phosphate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N6.H3O4P/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-5(2,3)4/h(H6,4,5,6,7,8,9);(H3,1,2,3,4) |
| Formel vikt | 224.0423 |