Learn More
Asecos™ Melaminhartsbelagd baskåpa
Product Code. 15441435 Shop All asecos Products
Click to view available options
Mått (L x B x H) Exteriör:
536 x 1086 x 88 mm
Unit Size:
Varje
Product Code. 15441435
Brand: Asecos™ 31005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för skydd av säkerhetsförvaringsskåp.
  • Basskydd
  • Med justeringshjälpmedel
Specifications
Produkttyp Base Assembly
För användning med (applikation) Skydd
Mått (L x B x H) Exteriör 536 x 1086 x 88 mm
Vikt (metrisk) 2.5 kg