Läs mer
Melamin, TRC
Produktkod. 30137222
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137222 5 g
17944555 1 g
17982545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2087005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108-78-1
Molekylformel C3 H6 N6
Molekylvikt (g/mol) 126.12
Synonym 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. D (EP), Melamine
IUPAC-namn 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin
LEDER Nc1nc(N)nc(N)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
Formel vikt 126.0654
Procent renhet >95%