Läs mer
Melan-A/MART-1 Antibody (MLANA/1761R), HRP, R&D Systems™
Produktkod. 18611289 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18611289 100 μg
1 options
Produktkod. 18611289 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP254568H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7081.62 SEK
    6020.70 SEK / 100µL
    Save 1060.92 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Melan-A/MART-1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona MLANA/1761R
Konjugera HRP
Formulering PBS
Gene Alias Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant human full-length Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2315
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG
Produktlinje Novus