Läs mer
Melan-A/MART-1 Antibody (SPM555) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Produktkod. 18620246 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
7 mL
Produktkod. Kvantitet
18620246 7 mL
1 options
Produktkod. 18620246 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP244391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5440.62 SEK
    4553.85 SEK / 7ml
    Save 886.77 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Melan-A/MART-1 Monoclonal antibody specifically detects Melan-A/MART-1 in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Melan-A/MART-1
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona SPM555
Konjugera Unconjugated
Utspädning Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 μg/mL
Formulering 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Alias Antigen LB39-AA, Antigen SK29-AA, Mart 1 Melan A, MART1MART-1, melan-A, melanoma antigen recognized by T-cells 1, Protein Melan-A
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant Melan-A/MART-1 protein (Uniprot: Q16655)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 7 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology, Cellular Markers, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2315
Målarter Human, Mouse, Rat, Canine
Innehåll och lagring Store at 4°C.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus