Läs mer
Melanin, MP Biomedicals™
Produktkod. p-4405117 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497622 100 mg 100mg
11407632 250 mg 250mg
11417632 1 g 1g
11427632 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11497622 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215534380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 8049-97-6
Molekylformel C18H10N2O4
Molekylvikt (g/mol) 318.288
InChI-nyckel XUMBMVFBXHLACL-UHFFFAOYSA-N
Synonym melanin, phaeomelanins, d0wq4g, melanin from sepia officinalis, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1; 2,5 .0; 13,17 .0; 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone, 6,14-dimethyl-4,12-diazapentacyclo 8.6.1.1^ 2,5 .0^ 13,17 .0^ 9,18 octadeca-1 17 ,2,5,9 18 ,10,13-hexaene-7,8,15,16-tetrone
PubChem CID 6325610
LEDER CC1=C2C3=C(C4=CNC5=C(C(=O)C(=O)C(=C45)C3=CN2)C)C(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melanin
Färg Brun till svart
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 1780
Fysisk form Granulerat pulver