Läs mer
MedChemExpress Melanotan I
Produktkod. 16402599
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16402599 1 mg 1mg
1 options
Produktkod. 16402599 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN2466
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Melanotan I is a potent non-selective melanocortin receptor (MCR) agonist. Melanotan I is a synthetic analogue of α-melanocyte stimulating hormone (α-MSH) that stimulates melanogenesis. Melanotan I can induce skin tanning by mimicking the actions of a-MSH on the melanocortin type 1 receptors (MC1R) of melanocytes. Melanotan I can be used for sunlight-induced skin cancers research.
Specifikationer
Renhet 97.22%
CAS 75921-69-6
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Molekylvikt (g/mol) 1646.85 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : ≥ 50 mg/mL (30.36 mM)
Synonym MT-I∣ [Nle4,D-Phe7]-α-MSH