Läs mer
MedChemExpress Melanotan I
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 97.22% |
| CAS | 75921-69-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended. |
| Molekylvikt (g/mol) | 1646.85 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 50 mg/mL (30.36 mM) |
| Synonym | MT-I∣ [Nle4,D-Phe7]-α-MSH |