Läs mer
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Produktkod. 16471918
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16471918 5 mg
1 options
Produktkod. 16471918 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYP0267
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Melanotan (MT)-II, a synthetic melanocortin receptor agonist, is an injectable peptide hormone used to promote tanning.
Specifikationer
Renhet 99.18%
CAS 121062-08-6
Innehåll och lagring Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvikt (g/mol) 1024.18 g/mol
Produkttyp Peptides
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Room temperature
Löslighet H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic)