Läs mer
MedChemExpress Melanotan (MT)-II
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.18% |
| CAS | 121062-08-6 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1024.18 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : 6.67 mg/mL (6.51 mM∣Need ultrasonic) |