Läs mer
Novus Biologicals™ Melanotransferrin/CD228/MFI2 Overexpression Lysate
Produktkod. 18295831 Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. 18295831
Brand: Novus Biologicals™ NBL113038
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
The Melanotransferrin/CD228/MFI2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2246 and based on accession number NM_5929. The protein contains a C-terminal DDK tag.
För användning med (applikation) Western Blot
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens antigen p97 (melanoma associated) identified by monoclonal antibodies 133.2 and 96.5 (MFI2), transcript variant 1, mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gensymbol MELTF
Proteintillstånd Native
For Research Use Only