missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Melarsen Oxide, TRC

Produktkod. 30482207
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482207 50 mg
30476438 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30482207 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM21511050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 21840-08-4
Molekylformel C9H9AsN6O
Molekylvikt (g/mol) 292.13
Synonym N2-(4-Arsenosophenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, (p-Arsenosophenyl)melamine, (p-Arsenosophenyl)melamine, 2-(p-Arsenosoanilino)-4,6-diamino-s-triazine, 3177 R.P., Friedheim 2065, Melarsenoxyd, Melox, NSC 34642
IUPAC-namn 2-N-(4-arsorosophenyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
LEDER Nc1nc(N)nc(Nc2ccc(cc2)[As]=O)n1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Melarsen Oxide
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9AsN6O/c11-7-14-8(12)16-9(15-7)13-6-3-1-5(10-17)2-4-6/h1-4H,(H5,11,12,13,14,15,16)
Formel vikt 292.0054
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.