Läs mer
Melarsomine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melarsomine Dihydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21AsN8S2.2ClH/c15-5-7-23-14(24-8-6-16)9-1-3-10(4-2-9)19-13-21-11(17)20-12(18)22-13;;/h1-4H,5-8,15-16H2,(H5,17,18,19,20,21,22);2*1H |
| Formel vikt | 500.008 |