Läs mer
Melarsoprol (Mixture of Diastereomers), TRC
Produktkod. 30136863
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136863 250 mg
30004622 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 30136863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM215100250MG
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 494-79-1
Molekylformel C12 H15 As N6 O S2
Molekylvikt (g/mol) 398.34
Synonym 1,3,2-Dithiarsolane-4-methanol, 2-[4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]-, 1,3,2-Dithiarsolane-4-methanol, 2-[p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]phenyl]- (8CI), Benzenearsonous acid, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithio-, cyclic (hydroxymethyl)ethylene ester (6CI,7CI), 2-[4-[(4,6-Diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]-1,3,2-dithiarsolane-4-methanol, 2-[p-(4,6-Diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl]-1,3,2-dithiarsolane-4-methanol, 2-p-(4,6-Diamino-s-triazin-2-ylamino)phenyl-4-hydroxymethyl-1,3,2-dithiarsoline, 3854RP, Arsobal, Arsorbal, Benzenearsonous acid, p-[(4,6-diamino-s-triazin-2-yl)amino]dithio-, (hydroxymethyl)ethylene ester, Mel B, Mel B Arsobal, Melarsaprol, Melarsen B, Melarsoprol, Melarsoprol B, RP 3854
IUPAC-namn [2-[4-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]-1,3,2-dithiarsolan-4-yl]methanol
LEDER Nc1nc(N)nc(Nc2ccc(cc2)[As]3SCC(CO)S3)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melarsoprol (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H15AsN6OS2/c14-10-17-11(15)19-12(18-10)16-8-3-1-7(2-4-8)13-21-6-9(5-20)22-13/h1-4,9,20H,5-6H2,(H5,14,15,16,17,18,19)
Formel vikt 397.9965