Läs mer
Melatonin 1,0 mg/ml i metanol, LoGiCal
Produktkod. 30463950
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30463950 1 ml
1 options
Produktkod. 30463950 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP1373.0001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melatonin
CAS 73-31-4
Analyt- eller komponentnamn Melatonin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C13 H16 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Melatonin, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]-acetamide, 3-(2-Acetamidoethyl)-5-methoxyindole, 5-Methoxy-N-acetyltryptamine, Circadin, Melatol, Melatonine, Melovine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide, N-[2-(5-Methoxyindol-3-yl)ethyl]acetamide, NSC 113928, NSC 56423, Regulin
InChI formel InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Lösningstyp Enda lösning
LEDER COc1ccc2[nH]cc(CCNC(=O)C)c2c1
IUPAC-namn N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]acetamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 232.28
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 232,1212 g/mol