Läs mer
Melatonin, 98,5 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11453480 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453480 10 g 10g
11433480 1 g 1g
11443480 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453480 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210225410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7890.00 SEK
    7513.02 SEK / 10g
    Save 376.98 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 73-31-4
Molekylformel C13H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 232.283
InChI-nyckel DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
PubChem CID 896
ChEBI CHEBI:16796
IUPAC-namn N-[2-(5-metoxi-lH-indol-3-yl)etyl]acetamid
LEDER CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melatonin
Färg Vit till Beige
Kvantitet 10 g
Formel vikt 232.3
Procent renhet 0.985
Fysisk form Pulver