Läs mer
Melatonin, 99+%
Produktkod. 15464829
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464829 25 g -
15454829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464829 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62452.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Melatonin, 99%, CAS #73-31-4, är ett hormon som vanligtvis produceras i tallkottkörteln och frisätts i blodet. | CAS: 73-31-4 | C13H16N2O2 | 232,283 g/mol
Melatonin fungerar som ett neurohormon som uppreglerar antioxidantenzymer och hämmar råttans NOS1. Det fungerar också som en särskilt betydelsefull endogen antioxidant. Melatonin är en råtta NOS1 (nNOS)-hämmare. Melatonin är en aktiverare av MEL-1A-R och MEL-1B-R.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
• Melatonin är ett hormon som produceras av tallkottkörteln och som visar flera biologiska aktiviteter, inklusive sömnighet, sömn-vaken-cykel, dygnsrytm, stressrespons, åldrande och immunitetsaktiviteter
• Den visar antioxidant-, autokoi-, parakoi-, hormonella, antiinflammatoriska och anti-apoptotiska aktiviteter
Användningsområden
• Melatonin visar neurohormonell aktivitet och kan uppreglera antioxidantenzymer samt hämma råttans NOS1
• Melatonin har rapporterats vara en aktivator av MEL-1A-R och MEL-1B-R
• Produktion och sekretion av melatonin är beroende av beta-adrenerga receptorers funktion
• Under melatoninsyntesen används den essentiella aminosyran L-tryptofan som en prekursor
• Denna förening hämmar apoptos i immunceller och neuroner, och förbättrar apoptotisk celldöd hos cancerceller
• Det kan hämma proliferation och metastasering av bröstcancerceller genom att modulera Rho-associerad kinasprotein-1-uttryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-31-4
Molekylformel C13H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 232.283
MDL-nummer MFCD00005655
InChI-nyckel DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
PubChem CID 896
ChEBI CHEBI:16796
IUPAC-namn N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide
LEDER CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melatonin
Smältpunkt 116 °C till 120 °C
Färg Vitt
Kvantitet 25 g
Beilstein 205542
Merck Index 14,5816
Löslighetsinformation Löslig i etanol till minst 50 mg/ml
Formel vikt 232.28
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning