Läs mer
Melatonin-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Melatonin-d4 |
| CAS | 66521-38-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 2H4 H12 N2 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Acetamide, N-[2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl-1,1,2,2-d4]- (9CI, ACI), N-[2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl-1,1,2,2-d4]acetamide (ACI), N-Acetyl-5-methoxytryptamine-α,α,β,β-d4, Melatonin-d4, Melatonin-D4 (ethyl-1,1,2,2-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)/i5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(NC(=O)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC-namn | N-[1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.3 |
| Visa mer |