Läs mer
Melatonin, MP Biomedicals
Produktkod. 11423480 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423480 100 mg 100mg
1 options
Produktkod. 11423480 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102254.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 100mg
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
  • Melatonin är ett hormon i tallkottkörteln
Specifikationer
Kemiskt namn eller material MELATONIN
CAS 73-31-4
Smältpunkt 114 °C till 124 °C
Färg Vitt
Molekylformel C13H16N2O2
Linjär formel C13H16N2O2
MDL-nummer MFCD00005655
Kvantitet 100 mg
Synonym melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
Löslighetsinformation Löslig i metanol, etanol (50 mg/ml – klar till lätt dimmig, färglös till svag gul lösning); Mycket svagt löslig i 0,1 N HCl (0,8 mg/ml), 0,1 N NaOH (0,2 mg/ml) eller vatten (0,1 mg/ml).
InChI-nyckel DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
IUPAC-namn N-[2-(5-metoxi-lH-indol-3-yl)etyl]acetamid
Molekylvikt (g/mol) 232.283
PubChem CID 896
ChEBI CHEBI:16796
Formel vikt 232.28
Fysisk form Pulver