Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Melatonin, 99%
Produktkod. p-3736814 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10255030
Brand: Thermo Scientific Chemicals undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Melatonin, 99 %, CAS # 73-31-4, är ett hormon som vanligtvis produceras i tallkottkörteln och släpps ut i blodet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•Melatonin är ett hormon som produceras av tallkottkörteln som uppvisar flera biologiska aktiviteter, inklusive somnolens, sömn-vaken cykel, dygnsrytm, stressrespons, åldrande och immunitetsaktiviteter
•Det visar antioxidant, autocoid, paracoid, hormonell, antiinflammatorisk och anti-apoptotisk aktivitet
Användningsområden
•Melatonin visar neurohormonell aktivitet och kan uppreglera antioxidantenzymer och hämma råtta NOS1
•Melatonin har rapporterats vara en aktivator av MEL-1A-R och MEL-1B-R
•Produktionen och utsöndringen av melatonin är beroende av beta-adrenerg receptorfunktion
•Under melatoninsyntesen används den essentiella aminosyran L-tryptofan som en prekursor
•Denna förening hämmar apoptos i immunceller och neuroner och ökar apoptotisk celldöd hos cancerceller
•Det kan hämma proliferation och metastasering av bröstcancerceller genom att modulera Rho-associerat kinasprotein-1-uttryck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73-31-4
Molekylformel C13H16N2O2
Molekylvikt (g/mol) 232.28
MDL-nummer MFCD00005655
InChI-nyckel DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Synonym melatonin, melatonine, n-acetyl-5-methoxytryptamine, circadin, 5-methoxy-n-acetyltryptamine, n-2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethyl acetamide, melatol, melatonex, melovine
PubChem CID 896
ChEBI CHEBI:16796
IUPAC-namn N-[2-(5-metoxi-lH-indol-3-yl)etyl]acetamid
LEDER CC(=O)NCCC1=CNC2=C1C=C(C=C2)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Melatonine
Smältpunkt 116.0°C to 120.0°C
Färg Kräm till gul eller vit
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Beilstein 22, V,12, 42
Merck Index 15, 5884
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,benzene,toluene,hexane,acet,onitrile
Formel vikt 232.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.