Läs mer
Melatonine, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 73-31-4 |
| Smältpunkt | 116°C to 118°C |
| MDL-nummer | MFCD00005655 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine, Melatonine |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.28 |
| Kvalitet | Research |