Läs mer
Meldrum’s Acid 5-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Meldrum's Acid-13C |
| CAS | 123254-02-4 |
| Molekylformel | C513CH8O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O4/c1-6(2)9-4(7)3-5(8)10-6/h3H2,1-2H3/i3+1 |
| LEDER | CC1(C)OC(=O)[13CH2]C(=O)O1 |
| IUPAC-namn | 2,2-dimethyl-(5^{13}C)1,3-dioxane-4,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 145.12 |
| Formel vikt | 145.0456 |